Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Manuel ergonomisk decapper
Artikelnummer. 12808595 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til 11 mm aluminiumskrympehætter
Til 20 mm krympehætter i aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12808595 Til 20 mm krympehætter i aluminium Hver
12898585 Til 11 mm aluminiumskrympehætter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12808595 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 735320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2199.98 DKK
    1998.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.82 DKK
    9% Slukket