Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel decapper, stål, ikke autoklaverbar
Artikelnummer. 11849440 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11849440 28 mm Hver
11758276 8 mm Hver
11768276 11 mm Hver
11787597 13 mm -
11500535 20 mm Hver
10621210 32 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11849440
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Manuelle afkrympningsværktøjer tillader nem fjernelse af aluminiumtætninger uden at gå i stykker.
  • Decapper
  • Brugsanvisning
  • Stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Operation Brugsanvisning
Type Manuel decapper
Til brug med (udstyr) Aluminiumshætte
Størrelse 28 mm