Få mere at vide
Sartorius Manuel Cubis™ MCM-massekomparator med klimamodul
Artikelnummer. 16470114 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Massekomparator
Artikelnummer. Type
16470114 Massekomparator
1 options
Artikelnummer. 16470114 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCM605
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Manuel Cubis™ MCM Mass Comparator med klimamodul kombinerer metrologisk ekspertise og integrerede OIML R 111-1 arbejdsgange. Et udvalg af 14 modeller fås med maksimal kapacitet på 6 g til 64 kg og læsbarhed på 0,1μ g til 10 mg.
  • Komplet massestandardlaboratorium i en enkelt enhed
  • Integrerede klimasensorer til registrering af alle data, der er relevante for bestemmelse af måleusikkerhed
  • Integreret workflow-kontrol for effektiv og fejlfri massesammenligning
  • Hurtige målecyklusser i henhold til ABA, ABBA, AB1...BnA
  • Cubis™ MSA farveberøringsskærm til hurtig og enkel konfiguration af parametre og arbejdsgange
  • Sensor-udstyret klimamodul integreret i trækskjoldet til registrering af temperatur, fugtighed og lufttryk
  • Integrerede kalibreringsarbejdsgange for ABA, ABBA, AB1..BnA cyklusser for at sikre effektiv, fejlfri massesammenligning
  • Fuldt integreret funktion til bestemmelse af måleusikkerheden i henhold til OIML og ASTM anbefalinger
  • Filtre til optimal tilpasning af massekomparatoren til omgivende forhold
  • Monolitisk vejeteknologi
  • Til visning og evaluering, komplet elektronik og strømforsyning adskilt fra vejesystemet for at forhindre varme i at påvirke resultaterne
  • Alle MCM-massekomparatorer med excentrisk (off-center) belastningskompensation for nem lastning af vægte uden automatisk centrering
  • Yderligere applikationer til massefyldebestemmelse, statistik og individuelle identifikatorer er integreret som standardprogrammer
  • Indbygget SD-kortslot til opbevaring og overførsel af alle data og indstillinger
  • Grafisk niveauindikator til interaktiv brugervejledning under nivellering
  • Nem logning af referencevægtdata
  • Kontinuerlig visning af vejeområde: enhver vægt mellem 0 g og den maksimale kapacitet kan vises
  • USB, RS-232C og Ethernet-interfaceporte for at integrere massekomparatoren i netværk eller for at sætte den i stand til at kommunikere med ekstern software via tredjepartsprotokoller, standardiserede kommunikationsprotokoller eller webtjenester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Massekomparator