Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til forsegling og aflukning af crimp-hætteglas
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Hætteglas Crimpers og Decrimpers til manuel fastgørelse eller fjernelse af crimp hætter fra hætteglas, hhv. Disse manuelle crimpere og decappers fås i 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm størrelser og giver dig mulighed for nemt at forsegle eller fjerne crimp caps pålideligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Manuel Decrimper |
| Til brug med (udstyr) | 11 mm krympehætteglas |
| Materiale | Rustfrit stål/aluminium |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 2 |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Gold) |