Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til forsegling og aflukning af crimp-hætteglas
Artikelnummer. 17334163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
11 mm krympehætteglas
13 mm krympehætteglas
20 mm krympehætteglas
8 mm krympehætteglas
Type:
Manuel Decrimper
Manuel crimper
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Til brug med (udstyr) Type
17334163 20 mm krympehætteglas Manuel crimper
17314163 11 mm krympehætteglas Manuel crimper
17324163 13 mm krympehætteglas Manuel crimper
17354163 8 mm krympehætteglas Manuel crimper
17364163 11 mm krympehætteglas Manuel Decrimper
17374163 13 mm krympehætteglas Manuel Decrimper
17383763 20 mm krympehætteglas Manuel Decrimper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17334163 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60180CR20
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bruge Thermo Scientific™ Manuelle hætteglaspressere og -afkrympere til henholdsvis at fastgøre eller fjerne krympehætter fra hætteglas.
Bruge Thermo Scientific™ Hætteglas Crimpers og Decrimpers til manuel fastgørelse eller fjernelse af crimp hætter fra hætteglas, hhv. Disse manuelle crimpere og decappers fås i 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm størrelser og giver dig mulighed for nemt at forsegle eller fjerne crimp caps pålideligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Manuel crimper
Til brug med (udstyr) 20 mm krympehætteglas
Materiale Rustfrit stål/aluminium
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Gold)
ACT-mærke Ja
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.