Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til forsegling og aflukning af crimp-hætteglas
Artikelnummer. 17314163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
11 mm krympehætteglas
13 mm krympehætteglas
20 mm krympehætteglas
8 mm krympehætteglas
Type:
Manuel Decrimper
Manuel crimper
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type
17314163 11 mm krympehætteglas Manuel crimper
17324163 13 mm krympehætteglas Manuel crimper
17334163 20 mm krympehætteglas Manuel crimper
17354163 8 mm krympehætteglas Manuel crimper
17364163 11 mm krympehætteglas Manuel Decrimper
17374163 13 mm krympehætteglas Manuel Decrimper
17383763 20 mm krympehætteglas Manuel Decrimper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17314163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180CR11
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Bruge Thermo Scientific™ Manuelle hætteglaspressere og -afkrympere til henholdsvis at fastgøre eller fjerne krympehætter fra hætteglas.
Bruge Thermo Scientific™ Hætteglas Crimpers og Decrimpers til manuel fastgørelse eller fjernelse af crimp hætter fra hætteglas, hhv. Disse manuelle crimpere og decappers fås i 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm størrelser og giver dig mulighed for nemt at forsegle eller fjerne crimp caps pålideligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Manuel crimper
Til brug med (udstyr) 11 mm krympehætteglas
Materiale Rustfrit stål/aluminium
Produktlinje SureSTART Niveau 2