Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang
Beskrivelse
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang, også til brug med National eller Chromacol hætteglas.
Lightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials. Available for standard aluminum or flip-off seals.
- Factory set to properly crimp standard-thickness seals
- Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness
Manual Decripmers
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
- Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
Manual Decrimping Pliers
Place decrimping head squarely on seal and squeeze.
- Minimizes damage to vial rim with chromatography or serum vials
- Removes standard aluminum seals and many steel seals
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Manual Decrimper |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Til brug med (udstyr) | 8mm Standard Seal, National Vial, Chromacol Vial |
| Størrelse | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Industrial Chromatography |
| Produktlinje | Chromacol |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.