Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang
Artikelnummer. 12054907
Størrelse:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Type:
Manuel Decrimper
Manuel afkappetang
Manuel afkrympningsmaskine
Manuel crimper
Manuel crimper (flip-off)
Manuel krympetang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12054907
Brand: Thermo Scientific™ C4012101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse.
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang, også til brug med National eller Chromacol hætteglas.
Manual Crimpers
Lightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials. Available for standard aluminum or flip-off seals.
  • Factory set to properly crimp standard-thickness seals
  • Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness
Manual Decrimpers
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
  • Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
Manual Decrimping Pliers
Place decrimping head squarely on seal and squeeze.
  • Minimizes damage to vial rim with chromatography or serum vials
  • Removes standard aluminum seals and many steel seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Decapping Pliers
nr. pr. pakke 1 Ea.
Type Manuel afkappetang
Til brug med (udstyr) 11 mm Standard Seal, National Vial, Chromacol Vial
Størrelse 11 mm
Til brug med (applikation) Industrial Chromatography
Produktlinje National
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.