Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang
Artikelnummer. 10301535
Størrelse:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Type:
Manuel Decrimper
Manuel afkappetang
Manuel afkrympningsmaskine
Manuel crimper
Manuel crimper (flip-off)
Manuel krympetang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10301535
Brand: Thermo Scientific™ C4030102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse.
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang, også til brug med National eller Chromacol hætteglas.
Placer afkrympningshovedet lige på forseglingen og klem.
  • Minimerer skade på hætteglasskanten med kromatografi eller serumhætteglas
  • Fjerner standard aluminium tætninger og mange stål tætninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Manuel Decrimper
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Manuel Decrimper
Til brug med (udstyr) Aluminiums- og ståltætning, National Vial, Chromacol Hætteglas
Størrelse 30 mm
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Produktlinje National
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.