Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang
Beskrivelse
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang, også til brug med National eller Chromacol hætteglas.
Lette præcisionspressere fastgør forseglinger til kromatografi- eller serumhætteglas. Fås til standard aluminium eller flip-off tætninger.
- Fabriksindstillet til korrekt at krympe tætninger med standardtykkelse
- Justerbar håndtagsindstillingsskrue muliggør korrekt krympning med septa af varierende tykkelse
Smedet tang har en tilpasset gribeflade designet til at tillade fjernelse af de angivne størrelser af tætninger.
- Du skal blot gribe en tang omkring toppen af tætningen, klemme og lirke opad for at fjerne
Placer afkrympningshovedet lige på forseglingen og klem.
- Minimerer skade på hætteglasskanten med kromatografi eller serumhætteglas
- Fjerner standard aluminium tætninger og mange stål tætninger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Manuel Decrimper |
| Type | Manuel Decrimper |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm standardforsegling, nationalt hætteglas, Chromacol Hætteglas |
| Størrelse | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Industriel kromatografi |
| Produktlinje | National |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.