Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang
Beskrivelse
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang, også til brug med National eller Chromacol hætteglas.
- Fabriksindstillet til korrekt krympning af tætninger med standardtykkelse
- Justerbar håndtagsindstillingsskrue muliggør korrekt krympning med skillevægge af varierende tykkelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Manuel crimper, standard |
| Type | Manuel crimper |
| Til brug med (udstyr) | National Vial, Chromacol Hætteglas, gentagelig krympning, fjern forsegling, fastgør forseglinger til kromatografi, serumhætteglas |
| Størrelse | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Industriel kromatografi |
| Produktlinje | National |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.