Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang
Artikelnummer. 10229964
Skift visning
Størrelse:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Type:
Manuel Decrimper
Manuel afkappetang
Manuel afkrympningsmaskine
Manuel crimper
Manuel crimper (flip-off)
Manuel krympetang
Pakningsstørrelse:
Hver
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Type unitSize
10229964 32 mm Manuel crimper Hver
15280389 8 mm Manuel krympetang Hver
14860742 11 mm Manuel krympetang Hver
13488988 20 mm Manuel krympetang Hver
10147664 8 mm Manuel krympetang Hver
10429454 11 mm Manuel krympetang Hver
10566765 13 mm Manuel krympetang Hver
10231585 13 mm Manuel crimper (flip-off) Hver
12400268 20 mm Manuel krympetang Hver
10372525 20 mm Manuel crimper (flip-off) Hver
10250535 28 mm Manuel crimper Hver
10773667 30 mm Manuel crimper Hver
11528470 11 mm Manuel krympetang Hver
11538470 20 mm Manuel krympetang Hver
15290389 8 mm - Hver
15188784 20 mm - Hver
10259614 8 mm Manuel Decrimper Hver
10488084 11 mm Manuel afkrympningsmaskine Hver
10240535 13 mm Manuel afkrympningsmaskine Hver
10279364 20 mm Manuel afkrympningsmaskine Hver
12852344 28 mm Manuel Decrimper Hver
10301535 30 mm Manuel Decrimper Hver
11528240 32 mm Manuel Decrimper Hver
11564815 20 mm Manuel krympetang Hver
10530303 11 mm Manuel afkrympningsmaskine Hver
10143362 20 mm Manuel afkrympningsmaskine Hver
12054907 11 mm Manuel afkappetang Hver
10299454 13 mm Manuel afkappetang Hver
10066164 20 mm Manuel afkappetang Hver
10200205 30 mm Manuel afkappetang Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10229964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C4032100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse.
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger Thermo Scientific™ Manuelle crimpere, decrimpers og decrimping tang, også til brug med National eller Chromacol hætteglas.
Lette præcisionspressere fastgør forseglinger til kromatografi- eller serumhætteglas.
  • Fabriksindstillet til korrekt krympning af tætninger med standardtykkelse
  • Justerbar håndtagsindstillingsskrue muliggør korrekt krympning med skillevægge af varierende tykkelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Manuel crimper, standard
Type Manuel crimper
Til brug med (udstyr) Standard aluminiumshætter
Størrelse 32 mm
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Produktlinje National
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.