Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel Crimper, stål, til Flip Top/Flip Off-tætninger eller Flip-tear Up-tætninger
Artikelnummer. 11875050 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For Flip Tear Up
Til Flip Tear Up
Til flip top/til flip off
Diameter (metrisk) Kap:
13 mm
20 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Kap Pakningsstørrelse
11875050 Til Flip Tear Up 20 mm Hver
11844970 For Flip Tear Up 13 mm Hver
11801613 Til flip top/til flip off 20 mm Hver
11829440 Til flip top/til flip off 28 mm Hver
11777597 Til flip top/til flip off 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11875050
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Crimpværktøj giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Krimper
  • Brugsanvisning
  • Stål
  • Ikke autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 20 mm
Materiale Stål
Til brug med (udstyr) Til Flip Tear Up
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres