Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel Crimper, stål, til Flip Top/Flip Off-tætninger eller Flip-tear Up-tætninger
Artikelnummer. 11844970 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Til Flip Tear Up
Til flip top/til flip off
Diameter (metrisk) Kap:
13 mm
20 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11844970
Crimpværktøj giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Crimper
  • Manual
  • Steel
  • Non-autoclavable
  • Adjustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13mm Crimper
Diameter (metrisk) Kap 13 mm
Materiale Steel
Autoklaverbar Not Autoclavable
Til brug med (udstyr) Til Flip Tear Up