Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel Crimper, stål, til Flip Top/Flip Off-tætninger eller Flip-tear Up-tætninger
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Til Flip Tear Up
Til flip top/til flip off
Diameter (metrisk) Kap:
13 mm
20 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 28 mm crimper |
| Diameter (metrisk) Kap | 28 mm |
| Materiale | Stål |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Til flip top/til flip off |