Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel Crimper, stål, til Flip Top/Flip Off-tætninger eller Flip-tear Up-tætninger
Artikelnummer. 11801613 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For Flip Tear Up
Til Flip Tear Up
Til flip top/til flip off
Diameter (metrisk) Kap:
13 mm
20 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Kap unitSize
11801613 Til flip top/til flip off 20 mm Hver
11844970 For Flip Tear Up 13 mm Hver
11829440 Til flip top/til flip off 28 mm Hver
11875050 Til Flip Tear Up 20 mm Hver
11777597 Til flip top/til flip off 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11801613
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Crimpværktøj giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Krimper
  • Brugsanvisning
  • Stål
  • Ikke autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 20 mm
Materiale Stål
Til brug med (udstyr) Til flip top/til flip off
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres