Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel crimper, stål, til aluminium/stålhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Kap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Oversigt | 32 mm crimper |
| Diameter (metrisk) Kap | 32 mm |
| Materiale | Stål |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |