Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel crimper, stål, til aluminium/stålhætter
Artikelnummer. 11839440 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Kap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11839440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Krimper
  • Brugsanvisning
  • Stål
  • Ikke autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 28 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 28 mm
Materiale Stål
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres