Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel crimper, stål, til aluminium/stålhætter
Artikelnummer. 11815863 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Kap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kap unitSize
11815863 32 mm Hver
11757577 11 mm Hver
11748276 13 mm Hver
11707567 8 mm Hver
11888951 7,5 mm Hver
11839440 28 mm Hver
11550525 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11815863
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Krimper
  • Brugsanvisning
  • Stål
  • Ikke autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 32 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 32 mm
Materiale Stål
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres