Learn More
Fisherbrand™ Manuel crimper, stål, til aluminium/stålhætter
Product Code. 11757577 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Kap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Unit Size:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Kap Unit Size
11757577 11 mm Hver
11815863 32 mm Hver
11748276 13 mm Hver
11707567 8 mm Hver
11888951 7,5 mm Hver
11839440 28 mm Hver
11550525 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11757577
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
Sørg for en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Krimper
  • Brugsanvisning
  • Stål
  • Ikke autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Pneumatisk grundlæggende krympeværktøj
Diameter (metrisk) Kap 11 mm
Materiale Stål
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres