Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel crimper, stål, til aluminium/stålhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Kap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Kap | 8 mm |
| Materiale | Stål |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |