Få mere at vide
Fisherbrand™ Manuel crimper, stål, til aluminium/stålhætter
Artikelnummer. 11550525 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Kap:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kap Pakningsstørrelse
11550525 20 mm Hver
11815863 32 mm Hver
11757577 11 mm Hver
11748276 13 mm Hver
11707567 8 mm Hver
11888951 7,5 mm Hver
11839440 28 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11550525
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas.
  • Krimper
  • Brugsanvisning
  • Stål
  • Ikke autoklaverbar
  • Justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 mm crimper
Diameter (metrisk) Kap 20 mm
Materiale Stål
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres