Få mere at vide
Slice™ Manuel kartonskærer
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Længde (engelsk) | 3,57 tommer. |
| Længde (metrisk) | 90.8 mm |
| Materiale | GFN, aluminium, zirconiumoxid |
| Farve | Grå/orange |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Inkluderer | 1 keramisk afrundet spidsklinge |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (engelsk) | 0,73 oz. |
| Vægt (metrisk) | 20.7 g |
| Vis mere |