Få mere at vide
Slice™ Manuel kasseskærer
Artikelnummer. 16403609
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16403609 Sort/orange
1 options
Artikelnummer. 16403609 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10400
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Funktioner a finger-friendly™ sikkerhedsklinge lavet af avanceret keramik
  • Håndtagstype: 3-position
  • Karakteristisk beskyttende ergo J-krog håndtag
  • Kompatible klinger: 10404, 10408
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende klinge
  • Inkluderer 1 dobbeltsidet, rundspids sikkerhedsklinge
  • Ambidextrous design
  • Vinder af Red Dot Design Award
  • Klingen strækker sig til to forskellige skæredybder
  • Tekniske data
    Håndtag Type 3-position
    Produkttype Box Cutter
    Længde (engelsk) 6,69 tommer.
    Længde (metrisk) 170 mm
    Materiale TPEE, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
    Farve Sort/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 dobbeltsidet, rundspids sikkerhedsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 3,54 oz.
    Vægt (metrisk) 100.3 g
    Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
    Bredde (metrisk) 86.35 mm