Få mere at vide
Welch™ Manuel kugleventil
Artikelnummer. 10576122 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Type:
Kugleventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10576122 Kugleventil Hver
1 options
Artikelnummer. 10576122 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 700048
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Brug disse to-vejs ventiler i en lang række højtryksanvendelser. Welch Ilmvac™ Manuelle kugleventiler giver fuld ubegrænset flow, der ikke tillader produktbegrænsninger gennem ventilen.
  • To-vejs kugleventil, DN 25
  • Forniklet messing
  • Manuelt betjent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Højtryksapplikationer
Mængde 1 stk.
Type Kugleventil