Få mere at vide
Mannose triflate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15587049 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15587049 100 mg 100mg
15577049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587049 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461341000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92051-23-5 | C15H19F3O12S | 480.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92051-23-5
Molekylær formel C15H19F3O12S
Molekylvægt (g/mol) 480.36
InChI nøgle OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Synonym tatm, mannose triflate, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-beta-d-mannopyranose, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-b-d-mannopyranose, unii-0ki8ffq6tt, 0ki8ffq6tt, beta-d-mannopyranose 1,3,4,6-tetra-o-acetate 2-o-trifluoromethanesulfonate, 2r,3r,4s,5s,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-trifluoromethanesulfonyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannose trilfate
PubChem CID 11113597
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,6-triacetyloxy-5-(trifluormethylsulfonyloxy)oxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mannose triflate
Smeltepunkt 118.0°C to 122.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Clear colorless to slightly yellow
Formel vægt 480.36
Procent renhed 98%