Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP)
Artikelnummer. 11904142
Artikelnummer. 11904142
Brand: Thermo Scientific™ PO1169A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opdag, isoler og opregn formodentlig patogene stafylokokker i mælk, mad, fisk og andre prøver med dette brugsklare medium.
Formodentlig opdage, isolere og opregne patogene stafylokokker i mælk, mad, fisk og andre prøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP). På grund af høje koncentrationer af salt i mediet hæmmes de fleste uønskede bakterier med undtagelse af nogle halofile marine organismer. Formodede koagulase-positive stafylokokker producerer kolonier omgivet af lyse gule zoner, mens ikke-patogene stafylokokker producerer kolonier med rødlige lilla zoner. Mediet er testet i overensstemmelse med International Pharmacopoeia. 1,2,3,4
Staphylococcus aureus er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrads, korte kæder og druelignende klaser. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer, herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis. Brug Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP) til klar og nem differentiering af Staphylococcus aureus og Staphylococcus epidermis fra fødevareprøver, mens de fleste andre bakterier hæmmes af den høje saltkoncentration.
  • Meget selektiv på grund af høje koncentrationer af salt i mediet.
  • Let at skelne: Staphylococcus aureus danner gule kolonier med gul glorie, mens Staphylococcus epidermis danner lyserøde kolonier med lyserødt medium.
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Mannitol Salt Agar (EP, USP , JP, BP)
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.