Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar (Dehydreret)
Artikelnummer. p-200112233
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10096012
Brand: Thermo Scientific™ CM0085B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter, isoler og opregn formodentlig patogene stafylokokker i mælk, mad, fisk og andre prøver med dette meget selektive medium.
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
Staphylococcus aureus er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrads, korte kæder og druelignende klaser. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer, herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis.
Skel tydeligt og nemt mellem Staphylococcus aureus og Staphylococcus epidermidis, mens de fleste andre bakterier hæmmes af den høje saltkoncentration.
  • Meget selektiv: på grund af høje koncentrationer af salt i mediet.
  • Let at skelne: Staphylococcus aureus danner gule kolonier med gul glorie, mens Staphylococcus epidermis danner lyserøde kolonier med medium, der bliver lyserøde.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mannitol Saltagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 4,5L medium
Kun til laboratoriebrug