Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar (Dehydreret)
Beskrivelse
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
Staphylococcus aureus er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrads, korte kæder og druelignende klaser. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer, herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis.
Skel tydeligt og nemt mellem Staphylococcus aureus og Staphylococcus epidermidis, mens de fleste andre bakterier hæmmes af den høje saltkoncentration.
- Meget selektiv: på grund af høje koncentrationer af salt i mediet.
- Let at skelne: Staphylococcus aureus danner gule kolonier med gul glorie, mens Staphylococcus epidermis danner lyserøde kolonier med medium, der bliver lyserøde.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mannitol Saltagar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 4,5L medium |
Kun til laboratoriebrug