Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar
Beskrivelse
Formodentlig påviser, isoler og opregn patogene stafylokokker i mælk, mad, fisk og andre prøver, mens de fleste andre bakterier er hæmmet, undtagen nogle få halofile arter, med Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar. Se efter kolonier omgivet af lyse gule zoner for at genkende koagulase-positive stafylokokker; ikke-patogene stafylokokker producerer kolonier med rødlige lilla zoner.
Staphylococcus aureus er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrads, korte kæder og druelignende klaser. Det bæres almindeligvis på huden og i næsen af raske individer, men er også en væsentlig årsag til infektion i både sundhedspleje og samfundsmiljøer verden over. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer,
herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Antik pink, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Mannitol Saltagar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow indpakket - enkelt lag |
| Mængde | 10/Pk. |