Få mere at vide
Mannitol, Pulver, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538024 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538024 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15351791 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538024 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 255305
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mannitol
Emballage Poly flaske
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.52kg
IUPAC navn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vægt 182.17
Grad Multi-Compendial/USP
Fysisk form Pulver