Få mere at vide
Mannitol, Pulver, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15351791 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15351791 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15351791 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 255301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Mannitol
Emballage Poly flaske
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.52kg
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vægt 182.17
Grad Multi-Compendial/USP
Fysisk form Pulver