Få mere at vide
Mannitol, Pulver, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558024 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15558024 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15558024 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 255401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mannitol
CAS 69-65-8
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C6H14O6
MDL nummer MFCD00064287
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.52kg
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 182.17
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Formel vægt 182.17
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Pulver