Få mere at vide
Mannitol, Mikromol™
Artikelnummer. 17969104
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17969104 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17969104 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0654.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mannitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
CAS 69-65-8
Analyt- eller komponentnavne D-Mannitol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol, Lactitol Monohydrate Impurity C, Sorbitol Impurity A, myo-Inositol Impurity A, Lactitol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Mængde 250 mg
Formel vægt 182,079 g/mol