Få mere at vide
Mannitol, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
500g, Plastic powder jar
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 69-65-8 |
| Smeltepunkt | 165°C |
| Farve | White |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C6H14O6 |
| MDL nummer | 64287 |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 182.17g/mol |
| Fysisk form | Solid |