Få mere at vide
Mannitol, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750721
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31750721 500 g
31750697 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31750721 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCM0200500B1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kogepunkt Omtrent 290 °C til 295 °C
Antændelsesrest Max. 0,01%
Tab ved tørring Max. 0,05%
Emballage White Poly Wide Mouth Bottle
Mængde 500 g
Specifik rotation 23.3-24.3°
Grad ACS
Uopløseligt stof Max. 0,01%
Titrerbar syre Max. 0,0008 meq/g
Fysisk form Crystalline Powder or Lumps