missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Manitimus, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470436
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470436 20 mg 20mg
16466177 5 mg -
16413458 10 mg -
16410809 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16470436 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101603

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.

Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Manitimus
Fysisk form Solid
CAS 202057-76-9
Farve Light Yellow
Mængde 20 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11F3N2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym FK778
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (811.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL C#CCC/C(O)=C(C#N)/C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O.[(Z)]
Molekylvægt (g/mol) 308.26
Formel vægt 308.26
Procent renhed 97.3%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.