Få mere at vide
Cytiva Manifoldbakke til Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhed
Artikelnummer. 10166674 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ettan IPGphor 3 IEF-enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10166674 Ettan IPGphor 3 IEF-enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 10166674 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80649857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44095.00 DKK
    41305.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2790.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Manifoldbakke til Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhed
  • Ensartede termiske egenskaber
  • Høj varmeledningsevne
  • Ingen våd del
  • Prøveækvilibrering i samme bakke
  • Antal geler: 1 til 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ettan IPGphor 3 IEF-enhed
Type IPGphor Manifold keramisk bakke
Materiale Keramisk
Antal geler 1 til 12
Mængde Komplet pakkestørrelse