Få mere at vide
BUCHI Manifold trykforskel Testsæt til Lyovapor™
Artikelnummer. 30130647 Shop alle Buchi produkter
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Artikelnummer. 30130647
Brand: BUCHI 11080770
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Lyovapor™ sensorer sporer nøjagtigt temperatur og/eller tryk gennem hele frysetørringsprocessen, hvilket sikrer optimerede operationer og letter nøjagtig slutpunktsbestemmelse ved hjælp af kapacitive Pirani-trykmålere og prøvetemperatursonder.
  • Bestem slutpunktsfuldførelse i en manifoldkonfiguration
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4,5 l
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til -105 °C
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Nordamerika
Spænding 220/240 V