Få mere at vide
Masterflex™ Manifold blandingsmagnetventil
Materiale:
PEEK, PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremragende til flere væske- eller gasstyringssystemer med aggressive eller højrente væsker
- PTFE eller PEEK fugtede dele
- Kontinuerlig drift og høj cykluslevetid
- Velegnet til tryk- eller vakuumservice
- Flowmønster: 3 magnetventiler, 3 indløb, 1 udløb
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ventil |
| Temperatur (engelsk) Max. | 158 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 70 °C |
| Porttype | 1/4 tommer til 28 UNF |
| Materiale | PEEK, PTFE |
| Tryk | Indløbsport: 20 psi, Fælles port: 35 psi |