Få mere at vide
Cytiva Manifoldsæt til Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhed
Artikelnummer. 10449214 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ettan IPGphor 3 IEF-enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10449214 Ettan IPGphor 3 IEF-enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 10449214 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80649838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51110.00 DKK
    47821.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3289.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
Manifoldsæt inkluderer: 1 rensebørste, 2 elektrodesamlinger, 1 vaterpas, 20 prøvekopper, 1 prøvekopindføringsværktøj, 60 papirelektrodevæge, 60 papirbropuder, 1 manifold (keramik eller plastik), 1 pincet, 1 60mL rengøringsopløsning og brugermanual
Manifoldsæt til Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhed
Manifoldsæt
  • Forenkle isoelektrisk fokusering af flere prøver
  • Fremskynde behandlingen af mikropræparative belastninger i første dimensionsanalyse
  • Håndter fra 1 til 12 IPG-strimler samtidigt
  • Prøveækvilibrering kan udføres i samme bakke
  • Effektiv til papirbro-indlæsning
  • Gelkapacitet: maksimalt 12 strimler, antal geler: 1 til 12
  • Manifoldlys tilgængelig i lethåndterligt polymermateriale til almindelige almindelige screeningsapplikationer
  • Keramisk manifold udviser ensartede termiske egenskaber designet til stringente applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til de mest stringente applikationer
Til brug med (udstyr) Ettan IPGphor 3 IEF-enhed
Type Ettan IPGphor Manifold, komplet
Inkluderer 1 x rengøringsbørste, 2 x elektrodesamling, 1 x vaterpas, 20 x prøvekop, 1 x prøvekopindføringsværktøj, 60 x papirelektrodevæge, 60 x papirbropuder, 1 x manifold, 1 x pincet, 1 x 60 mL rengøringsopløsning og,
Materiale Keramisk
Antal geler 1 til 12
Mængde 1 stk