Få mere at vide
Mangiferin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478938
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16478938 10 mg -
16474807 50 mg 50mg
16439046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478938 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0290
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mangiferin
Fysisk form Solid
CAS 4773-96-0
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18O11
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (73.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1C2=C(O)C3=C(C=C2O)OC4=CC(O)=C(O)C=C4C3=O
Molekylvægt (g/mol) 422.34
Formel vægt 422.34
Procent renhed 98.34%