Få mere at vide
Mangansulfat, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528024 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528024 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15528024 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 255001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganous Sulfate
Navn note Monohydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
Formel vægt 169.02
Procent renhed 98.0%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.95kg