Få mere at vide
Manganøst sulfat, MnSO4-H2O, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11408845 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11408845 100 g
1 options
Artikelnummer. 11408845 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522509980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Højrenhed mangan(II) sulfatmonohydrat brugt i forskellige biologiske forsknings- og industrielle anvendelser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganous Sulfate
CAS 10034-96-5
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Molekylær formel H2MnO5S
MDL nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn mangan(2+) hydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formel vægt 223.06
Grad Forskning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganous sulfate, hydrate, 100 g
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulphate hydrate