Få mere at vide
Manganchlorid, 4-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganous Chloride |
| Navn note | 4-Hydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 197.9 |
| Procent renhed | 98.0 to 101.0% (T) |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.01kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese (II) chloride tetrahydrate, Crystal BAKER ANALYZED A.C.S. Reagent
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese (II) chloride tetrahydrate