Få mere at vide
Mangan, TRC
Artikelnummer. 30470049
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30470049 100 g
1 options
Artikelnummer. 30470049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM500500100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
CAS 7439-96-5
Mængde 100 g
Molekylær formel Mn
Synonym Manganese, Amiplus Mn, Basfoliar Manganes, Colloidal manganese, Cutaval, Ele-Max Manganese, JIS-G 1213, MNE 06PB, Manganese element, Manganese-55, Oligo-Mn, SuperMan, Teprosyn Mn, Mangan, Mn
InChI formel InChI=1S/Mn
SMIL [Mn]
IUPAC navn Mangan
Molekylvægt (g/mol) 54.94
Formel vægt 54.938