Få mere at vide
Manganese telluride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11357848
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357848 10 g 10g
11347848 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036389.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-88-1 | MnTe | 182.54 g/mol
Mangantellurid bruges i videnskabelig forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-88-1
Molekylær formel MnTe
Molekylvægt (g/mol) 182.54
MDL nummer MFCD00049487
InChI nøgle VMINMXIEZOMBRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese telluride, telluroxomanganese, manganese monotelluride, manganous telluride, manganese ii telluride, manganese 2+ telluride
PubChem CID 82828
IUPAC navn tellanylidenmangan
SMIL [Mn]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese telluride
Farve Grå
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 182.54
Procent renhed 99.9%