Få mere at vide
Mangansulfat monohydrat, (krystallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427622 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11427622 1 kg
11401921 100 g
11417622 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215533691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC navn mangan(2+) hydratsulfat
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Sulfate Monohydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Formel vægt 169
Procent renhed 98.52%
Grad Celledyrkning