Få mere at vide
Mangansulfat monohydrat, (krystallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421921 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11421921 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11421921 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219470291
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Højrenhed krystallinsk cellekulturreagens med 99,82% analyse.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Sulfate Monohydrate
CAS 10034-96-5
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Molekylær formel H2MnO5S
MDL nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn mangan(2+) hydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formel vægt 169
Procent renhed 99.82%
Grad Celledyrkning