Få mere at vide
Manganstandardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Mn i 2 til 5% HNO3
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese standard solution |
| Navn note | 1 mg/ml Mn i 2% HNO3 |
| Emballage | Plastflaske |
| CAS | 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Specifik vægtfylde | 1.02 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | Mn |
| Koncentration | 997 til 1003 μg/ml Mn (2 +) i 2% HNO3 (20 °C) |
| MDL nummer | MFCD00011111 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese atomic absorption standard solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.